Cryogenic vial grippers, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning®
479-1846EA 52.85 EUR
479-1846
Cryogenic vial grippers, Corning®
Pincetten
Deze grijptangen voor cryovials hebben een uniek ontwerp om cryovials met interne of externe schroefdraad te grijpen.
They enable to easily sort or move vials while maintaining sterility and protecting fingers from frozen vials, dry ice and liquid nitrogen.