U heeft gezocht op: Ionisatiebuffers
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (1.16755.1000)
Leverancier: Merck
Omschrijving: 10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Catalogus nummer: (1.02037.1000)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Cesium chloride-aluminium nitrate buffer solution acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Catalogus nummer: (85772.290)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
Catalogus nummer: (85773.290)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
Catalogus nummer: (45294.AE)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Cesium Nitrate Buffer solution
UOM: 1 * 100 mL
Catalogus nummer: (45293.AE)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Lithium Nitrate Buffer Solution
UOM: 1 * 100 mL
Catalogus nummer: (95164-250ML)
Leverancier: Honeywell Chemicals
Omschrijving: TraceSELECTâ„¢, for flame atomic absorption spectrometry.
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Leverancier: Honeywell Chemicals
Omschrijving: Matrix Modifier, 2% Potassium (K) in 1% HCl 1%
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom