Modulaire korvensets voor laboratoriumwasmachines
Leverancier: Miele
Ratings:
(No Reviews)
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MIEL10458100EA
2500
EUR
MIEL10458100
Modulaire korvensets voor laboratoriumwasmachines
Of u nu een compact apparaat of een grote machine nodig heeft, Miele Professional en VWR bieden het ideale automatische verwerkingssysteem voor laboratoriumglaswerk: veilig, genormaliseerd en valideerbaar. De nieuwe Basis en Advanced korvensets bieden maximale flexibiliteit en intuïtieve bediening omdat de modules in verschillende combinaties gebruikt kunnen worden en eenvoudig herconfigureerbaar zijn.
- Een groot aantal combinatiemogelijkheden zorgt voor flexibiliteit in catering voor verschillende beladingen
- Er zijn minder beladingswagens nodig waardoor er bespaard wordt op zowel investeringskosten als opslagruimte
- Naast de uitgebreide selectie van standaardprogramma's zijn er klantspecifieke programma's die afgestemd zijn op de mate van verontreiniging en de soort en hoeveelheid van het te verwerken laboratoriumglaswerk
- Hoge capaciteit (bv. tot 130 injectoren in combinatie met de modules voor pipetten en laboratoriumglaswerk) door geoptimaliseerde kamerafmetingen en een volledig herontworpen gamma aan beladingswagens, dit bespaart tijd, opslagruimte en kosten
- Door de bevestiging van de korf aan de achterzijde kan de volledige ruimte in de beladingswagens gebruikt worden
- Tijdens piekuren wordt de doorlooptijd van laboratoriumglaswerk verkort en versnellen de werkzaamheden
Basic korvenset A 205 (samengesteld uit 1 bovenkorf A 101 en 1 onderkorf A 150 + 2 modules AK 12/2, 1 module A 300/1 en 1 module A 301/2): De Basic korvenset is ontworpen voor laboratoriumglaswerk met brede hals, zoals bekers, en heeft een geïntegreerde sproeiarm. Op het onderste niveau kunnen tot 16 stukken glaswerk met smalle hals verwerkt worden met injectietechnologie.
Advanced korvenset A 206 (samengesteld uit 1 bovenkorf A 100 en 1 onderkorf A 150 + 2 modules A 302 en 2 modules A 301/2): De Advanced korvenset biedt de ideale combinatie voor grote aantallen glaswerk en ook voor injectiereiniging op beide niveaus voor maximaal 100 stukken glaswerk met smalle hals. De modules zijn verwijderbaar en kunnen vervangen worden door andere modules voor taakgerichte toepassingen.
A 100 bovenkorf met 2 koppelbuizen voor het aansluiten van modules:
Voor de aansluiting van maximaal 2 injectormodules
Automatische afsluiting van de watertoevoer
Vrije hoogte bij gebruik van de module met kunststof steunen: 190 mm
b×d×h: 528×525×141 mm
A 101 bovenkorf/open voorzijde voor diverse inzetstukken:
In hoogte verstelbaar
Ingebouwde sproeiarm
b×d×h: 528×527×206 mm
A 150 onderkorf met 2 koppelbuizen voor het aansluiten van modules:
Voor de aansluiting van maximaal 2 injectormodules
Automatische afsluiting van de watertoevoer
Vrije hoogte in combinatie met module met kunststof steun (voor meer details, gelieve onze customer service te contacteren)
b×d×h: 529×546×154 mm
A 302 module voor laboratoriumglaswerk 4×8:
Voor laboratoriumglaswerk zoals erlenmeyers, ronde kolven, laboratoriumflessen, maatkolven en maatcilinders
32×ID 110 mm injectoren met kunststof steunen (2,5×110 mm)
Vrije hoogte (in boven- en onderkorf) van 190 mm
b×d×h: 215×479×132 mm
A 300/1 module voor laboratoriumglaswerk 4×8:
Voor laboratoriumglaswerk zoals erlenmeyers, ronde kolven, laboratoriumflessen, maatkolven en maatcilinders
8×ID 220 mm injector met kunststof steun (6×220 mm)
Vrije hoogte: Bovenkorf 186,5 mm/Onderkorf 186,5 mm
b×d×h: 178×479×242 mm
A 301/2 module voor laboratoriumglaswerk 3×6:
Voor laboratoriumglaswerk zoals erlenmeyers, ronde kolven, laboratoriumflessen, maatkolven en maatcilinders
18×ID 160 mm injector met kunststof steun (4×160 mm)
Vrije hoogte: Bovenkorf 186,5 mm/Onderkorf 186,5 mm
b×d×h: 220×479×181 mm
AK 12 1/2 inzetstuk:
Voor trechters, bekers, glaswerk met brede hals, enz.
b×d×h: 225×442×67/127 mm
Voor de aansluiting van maximaal 2 injectormodules
Automatische afsluiting van de watertoevoer
Vrije hoogte bij gebruik van de module met kunststof steunen: 190 mm
b×d×h: 528×525×141 mm
A 101 bovenkorf/open voorzijde voor diverse inzetstukken:
In hoogte verstelbaar
Ingebouwde sproeiarm
b×d×h: 528×527×206 mm
A 150 onderkorf met 2 koppelbuizen voor het aansluiten van modules:
Voor de aansluiting van maximaal 2 injectormodules
Automatische afsluiting van de watertoevoer
Vrije hoogte in combinatie met module met kunststof steun (voor meer details, gelieve onze customer service te contacteren)
b×d×h: 529×546×154 mm
A 302 module voor laboratoriumglaswerk 4×8:
Voor laboratoriumglaswerk zoals erlenmeyers, ronde kolven, laboratoriumflessen, maatkolven en maatcilinders
32×ID 110 mm injectoren met kunststof steunen (2,5×110 mm)
Vrije hoogte (in boven- en onderkorf) van 190 mm
b×d×h: 215×479×132 mm
A 300/1 module voor laboratoriumglaswerk 4×8:
Voor laboratoriumglaswerk zoals erlenmeyers, ronde kolven, laboratoriumflessen, maatkolven en maatcilinders
8×ID 220 mm injector met kunststof steun (6×220 mm)
Vrije hoogte: Bovenkorf 186,5 mm/Onderkorf 186,5 mm
b×d×h: 178×479×242 mm
A 301/2 module voor laboratoriumglaswerk 3×6:
Voor laboratoriumglaswerk zoals erlenmeyers, ronde kolven, laboratoriumflessen, maatkolven en maatcilinders
18×ID 160 mm injector met kunststof steun (4×160 mm)
Vrije hoogte: Bovenkorf 186,5 mm/Onderkorf 186,5 mm
b×d×h: 220×479×181 mm
AK 12 1/2 inzetstuk:
Voor trechters, bekers, glaswerk met brede hals, enz.
b×d×h: 225×442×67/127 mm
A 101 bovenkorf/open voorzijde voor diverse inzetstukken:
- In hoogte verstelbaar
- Ingebouwde sproeiarm
- b×d×h: 528×527×206 mm
- Voor de aansluiting van maximaal 2 injectormodules
- Automatische afsluiting van de watertoevoer
- Vrije hoogte in combinatie met module met kunststof steun (voor meer details, gelieve onze customer service te contacteren)
- b×d×h: 529×546×154 mm
A 302 module voor laboratoriumglaswerk 4×8:
A 300/1 module voor laboratoriumglaswerk 4×8:
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Bel voor prijs
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart