Barcodelezer, VisionMate™ High Speed
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MATR312800EA 8815 EUR
MATR312800
Barcodelezer, VisionMate™ High Speed
De VisionMate™ High Speed-barcodelezer decodeert onmiddellijk 2D-barcodes van buisjes en deelt de gegevens naadloos met uw LIMS of database.
  • Leest direct 2D-barcodebuisjes in 24, 48, 96 en 384 formaten zonder software of instellingsaanpassingen
  • Kan worden gebruikt op een tafelblad of in robotplatforms bij kamertemperatuur tot –40 °C
  • Voorkomt de vorming van rijp op het leesoppervlak bij lagere temperaturen
  • Software herkent automatisch buisformaten en past zich aan aan optimale leesparameters
  • De grafische gebruikersinterface biedt meerdere opties voor het bekijken en uitvoeren van 2D-gegevens in een reeks bestandsindelingen
  • Methode voor gegevensoverdracht: CSV, PDF, EXCEL, ODBC, TCP/IP
Leest snel rekken met buizen in 24, 48, 96 en 384 formaten zonder enige gebruikersprogrammering. Nu met een standaard lineaire streepjescodelezer die magnetisch aan de lezerbehuizing wordt bevestigd, kan de eenheid tegelijkertijd rekken met buizen volgen door een lineaire streepjescode te lezen die op de kant van het rek is geplaatst of geëtst. De VisionMate High Speed-lezer kan in uw robotplatform worden geïntegreerd.
De VisionMate High Speed Reader is een perfecte aanvulling op de Thermo Scientific™ Matrix™ en Nunc™ 2D-slangen met streepjescodes en biedt waardevolle procesflexibiliteit en compatibiliteit in opslagworkflows in omgevingen voor het ontdekken van geneesmiddelen, biologische of genomische opslag.
Snelheid: minder dan 1 seconde/rek
Decodeercapaciteit: 1 rack, 1 tube of 2D-code (in single tube-modus)
Gewicht: 3,7 kg
b×d×h: 130×180×185 mm
Leveringsinformatie: Geleverd met installatie-cd, gedrukte handleiding, drie netsnoeren geschikt voor gebruik in de VS, het VK en Europa, en een USB 2 AB-1860v4 1D magnetische lezerbevestiging.