Oorkappen, uvex 2H
Leverancier: Uvex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
111-1870EA 31.1 EUR
111-1870
Oorkappen, uvex 2H
Oorkappen Lawaaiwerende oorkappen
Deze oorkappen kunnen bevestigd worden aan industriële uvex-veiligheidshelmen en uvex-vizieren.
  • Tweepunts scharnier
  • Stalen banden bieden betrouwbare topbescherming en comfort
  • Klein en lichtgewicht
Geschikt voor gebruik met de uvex ultrasonic en uvex ultravision ruimzichtbrillen.
SNR: 28 dB
Gewicht: 235 g
Certificaten: EN 352.