4'-Iodoacetanilide 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
ACRO393120250EA
273
EUR
ACRO393120250
ACRO393120010
ACRO393120050
4'-Iodoacetanilide 97%
4'-Iodoacetanilide
Formule:
C₈H₈INO MW: 261,0597 g/mol Smeltpunt: 184…185 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016352 CAS nummer: 622-50-4 |
Specification Test Results
Appearance | Bleu-grey to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |