4-Bromophenyl chloroformate 95+%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
ACRO430150050EA
115
EUR
ACRO430150050
ACRO430150010
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
4-Bromophenyl chloroformate
Formule:
C₇H₄BrClO₂ Kookpunt: 118 °C (16hPa) Dichtheid: 1,648 g/cm³ Vlampunt: 113 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00013256 CAS nummer: 7693-44-9 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
Specification Test Results
Appearance | Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |
GC | ≥97.5 % |