9-Methylcarbazole 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
ACRO441050050EA 85.5 EUR
ACRO441050050
9-Methylcarbazole 99%
9-Methylcarbazole
Formule: C₁₃H₁₁N
MW: 181,2331 g/mol
Kookpunt: 163…167 °C (,4Torr)
Smeltpunt: 86…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013431
CAS nummer: 1484-12-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥98.5 %