2-Bromoanthracene 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
ACRO454880010EA
180
EUR
ACRO454880010
2-Bromoanthracene 98%
2-Bromoanthracene
Formule:
C₁₄H₉Br MW: 257,1300 g/mol Smeltpunt: 220…221,5 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07784002 CAS nummer: 7321-27-9 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |