Digitale camera's, Moticam® plus
Leverancier: Motic
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Moticam®
MOTI1100600100791EA 0 EUR
MOTI1100600100791
Digitale camera's, Moticam® plus
Camera's
De Moticam plus bieden live-beeldvorming met hoge resolutie en een alles-in-één ontwerp.
  • Selecteerbare voorbeeldresolutie voor een snellere framesnelheid
  • Progressieve scanmodus, gegevensoverdracht, goede responstijd, creatie van rapporten
  • TWAIN-, SDK- en Direct Show Driver-ondersteuningsapparaten, vastleggen in JPEG-, TIFF- of BMP-formaten
Geschikt voor elke microscoop in educatief, industrieel of klinisch gebruik.
Leveringsinformatie: Geleverd met een CS-ringadapter, focusseerbare lens (12 mm), Ø 30 en 38 mm oculairadapters, kalibratieschuif, USB-kabel, macrolens en macrobuis.