Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (8)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Fluoride standaarden
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Fluoride standard solution, 1,000 mg/l F- in water (from NaF) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Fluoride standard solution, 1,000 mg/l F- in water (from KF)
UOM:  1 * 1 EA
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   (F in H2O)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Fluoride 1000 mg/l in water standard for ion chromatography
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   Fluoride, Ion chromatography standard solution, Specpure|r, F|- 1000 mg/ml 1 * 500 ml
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   Fluoride standard solution, 0.2 mg/l F- in water
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   Fluoride standard solution, 1 mg/l F- in water
Catalogus nummer: (HACH2797149)
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   For accuracy checks in fluoride determinations.
UOM:  1 * 500 ml
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 12
  1  2  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN