U heeft gezocht op: Sulfaat standaarden
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Na₂SO₄ in H₂O
Catalogus nummer: (1.09872.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Titrisol® standards are traceable to standard reference material from NIST.
UOM: 1 * 1 Ampul
MSDS
Catalogus nummer: (1.19813.0500)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Sulphate standard solution, Certipur®, 1000 (mg/l)
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Sulphate standard solution, 1000 mg/L, VWR®, Bestanddelen: Na₂SO₄ in H₂O, Toepassingsgebied: Ionenchromatografiestandaarden
Catalogus nummer: (79735-100ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Sulphate in water, TraceCERT®, 10000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Catalogus nummer: (88090.180)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Standard solution (1000 ppm SO₄), 1000 mg/l, VWR®, Bestanddelen: K₂SO₄ in H₂O, Toepassingsgebied: Farmaceutische standaarden
UOM: 1 * 100 mL
Catalogus nummer: (88091.180)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Standard solution (1000 ppm SO₄) R1 Reag. Ph. Eur. 5002801, 1000 mg/l, VWR®, Bestanddelen: K₂SO₄ in H₂O, Toepassingsgebied: Farmaceutische standaarden
UOM: 1 * 100 mL
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Sulphate standard solution, Specpure®, 1000 mg/l
Leverancier: ACSD
Omschrijving: Sulphate standard solution, 1000 mg/l, Matrix: H₂O
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Omschrijving: This standard solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and technique...
Catalogus nummer: (662-0848)
Leverancier: Thermo Orion
Omschrijving: Sulphate standard for ISE calibration, Orion™, 0,1M
UOM: 1 * 475 mL
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom