Gekoelde incubatoren, INCU-Line® CR Premium
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWRI390-0964EA 5860 EUR
VWRI390-0964 VWRI390-0965
Gekoelde incubatoren, INCU-Line® CR Premium
Deze door compressors gekoelde incubatoren, met geforceerde luchtconvectie en snelheidsregelaar voor de ventilator, hebben een zuurbestendige roestvrijstalen (DIN1.4301) binnenkamer en een poedergecoate staalplaat buitenkant. Het instelbare verwarm- en koelsysteem biedt een temperatuurbereik tussen –10 en +100 °C. Alle modellen hebben een massieve buitendeur en een glazen binnendeur. De grotere modellen IL 400CR en IL 750CR hebben dubbele buitendeuren. Alle modellen zijn uitgerust met in de hoogte verstelbare zwenkwielen, toegangspoort van 30 mm, intern licht, USB-poort voor rechtstreekse registratie en gegevensoverdracht naar een flashdrive en een ethernetpoort (LAN) voor bediening op afstand.
  • De multifunctionele microprocessorregelaar met LCD-kleurentouchscreen weergeeft de waarden in tabel of grafiek
  • Toegangscontrole via login, geheugen voor 20 gebruikers, 7-dagenprogrammering
  • Administratorfunctie om gebruikersaccounts te beheren
  • Temperatuur/tijd profiel met meerdere segmenten (maximaal 100) met verstelbare gradiënt
  • Realtime klok weergeeft de datum/tijd/weekdag
  • Verstelbare startvertraging
  • Veiligheidsthermostaat klasse 3.3 met verstelbare over- en ondertemperatuur beschermt de monsters in de incubator
Veiligheidskenmerken omvatten hoorbare en zichtbare temperatuuralarmen, een controlesysteem bij stroomonderbrekingen, een hoorbare alarmklok, automatische ontdooifunctie, deurvergrendeling en alarm wanneer de deur open is, alarm bij falen van de temperatuursensor en zelfdiagnostische functie.
De apparaten hebben PREMIUM besturingssoftware en helpen om GLP na te leven met wachtwoordbescherming, registratie van gebeurtenissen en een intern geheugen dat tot 4100 gegevensbestanden voor elke gebruiker opslaat, waardoor de waarden op een scherm of een PC in grafieken of tabellen kunnen bekeken worden.
Informatie over toebehoren: De standaard vervanglegborden hebben een maximum draagvermogen van 25 kg per legbord. De versterkte roestvrijstalen legborden (optioneel voor IL 240CR en IL 400CR) hebben een maximum draagvermogen van 100 kg per legbord. Let op de maximale kamercapaciteit zoals weergegeven in de specificaties.
Leveringsinformatie: Alle modellen worden geleverd met testcertificaat (gegevens gemeten bij 37 °C), ethernetkabel en PREMIUM-controlesoftware op USB-stick. De IL 750CR modellen worden geleverd met drie versterkte roestvrijstalen roosters, de IL 240CR en IL 400CR modellen worden geleverd met drie standaard roestvrijstalen legborden.