VWR® TF2, Aanrakingsvrije zeepdispenser
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
115-2098EA 69.1 EUR
115-2098
VWR® TF2, Aanrakingsvrije zeepdispenser
Zeepdispensers en Lotion Zeepdispensers
Duurzame zeepdispenser geschikt voor wandmontage, voor gebruik met reinigingsschuim.
  • Levert de exacte benodigde hoeveelheid en regelt zo het verbruik om minder te verspillen
  • Eenvoudige vervanging van patronen in een paar seconden
  • Verminderde onderhoudstijd en -kosten
  • Geen luchttoegang tot het patroon tijdens gebruik
  • Helpt om productcontaminatie te voorkomen
Geschikt voor gebruik in kantoren, medische ruimtes, laboratoria, foodservices en catering met Deb Stoko® Refresh™ FOAM en OxyBAC FOAM Wash 1,2 L cartridges.