Gasdetectoren, multigas, GasAlert Microclip X3
Leverancier: BW Technologies
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
151-0234EA 652 EUR
151-0299 151-0234 151-0297 151-0298 151-0237 151-0238 151-0235 151-0236 151-0295 151-0296
Gasdetectoren, multigas, GasAlert Microclip X3
Gasdetectiesystemen
Voor eenvoudig, kosteneffectief beheer van uw records, kalibratietesten en bumptesten, de MicroDock II en IntelliDoX automatisch test- en kalibratiesysteem en Fleet Manager II software zijn verkrijgbaar als opties.
Certificaten: EMC 2004/108/EC - ATEX: CE II 1 G Ex ia IIC T4 Ga - IECEx: Ex ia IIC T4 Ga