U heeft gezocht op: Transfectiereagentia
80  results were found
SearchResultCount:"80"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: jetOPTIMUS® is a 'best in class' DNA transfection reagent, based on a novel cationic nanotechnology allowing high efficiency with low volume of reagen...
Catalogus nummer: (722-100)
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: SpCas9 nuclease sequence is carefully optimized to improve its nuclear import, nuclease editing efficiency, and to reduce off-targeting effects
UOM: 1 * 1 EA
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: INTERFERin® is a powerful, ready to use siRNA and miRNA reagent which provides more than 90% silencing efficiency at 1 nM siRNA in a wide variety of c...
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: jetMESSENGER® is een mRNA-transfectiereagens dat speciaal ontworpen werd om uitstekende transfectie-efficiëntie te bieden in cellen die normaal moeili...
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: De FectoPRO™ Transfection Kit is speciaal ontworpen voor betere transiënte genexpressie (TGE) in suspensie CHO en HEK-293 cellen in verschillende seru...
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: Transfection reagents for lentiviral vector production from small to large scale.
New Product
Catalogus nummer: (201000002.)
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: Deze 150 mM NaCl-oplossing wordt aanbevolen als verdunningsreagens voor DNA-transfectie met jetPEI®.
UOM: 1 * 50 mL
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: Transfectiereagens, in vivo-jetPEI® delivery reagent, 0,5 ml, with 2×10 ml glucose solution (10%)
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: FectoCHO® expression system consists in the synergistic association of a novel CHO chemically defined medium, FectoCHO® CD expression medium and a pow...
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: Transfectiereagens, jetPRIME® DNA and siRNA transfection reagent, 0,75 ml, with 60 ml jetPRIME® buffer
Leverancier: AGILENT
Omschrijving: The GeneJammer transfection reagent is a proprietary formulation of novel polyamines ideal for transient or stable transfections in a wide variety of ...
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: PEIpro® is een gebruiksklaar 1 mg/ml geoptimaliseerd lineair polyethylenimine-reagens (PEI) voor de productie van recombinante eiwitten door transiënt...
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: jetPEI®-transfectiereagens is een lineair polyethylenimine-derivaat, vrij van bestanddelen van dierlijke oorsprong, voor zeer effectieve en reproducee...
Catalogus nummer: (101000010.)
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: PULSin® reagens voor eiwitlevering is bedoeld voor de levering van eiwitten, antilichamen en peptiden in cellen en biedt een krachtige methode voor fu...
UOM: 1 * 0,4 mL
Catalogus nummer: (101000122.)
Leverancier: Polyplus-transfection
Omschrijving: In vivo-jetRNA®+ is a ready-to-use, efficient and stable lipid-based transfection reagent optimised for in vivo mRNA delivery.
UOM: 1 * 1 mL
Leverancier: Enzo Life Sciences
Omschrijving: Greatly enhances transfection efficiency
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 80
no targeter for Bottom