Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Inhibitoren
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Cayman Chemical
Omschrijving:   Prostaglandin A1 (PGA1) is one of the cyclopentenone prostaglandins, with antimitotic and antiproliferative effects.
Leverancier:  Cayman Chemical
Omschrijving:   Y-27632 is a potent, ATP-competitive inhibitor of ROCKs including p160ROCK (Ki = 140 nm) and ROCK-II (IC50 = 800 nm). It also inhibits PRK2...
Catalogus nummer: (80-6501-23)
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   Protease inhibitor mix
UOM:  1 * 1 EA
Leverancier:  Thermo Scientific
Omschrijving:   Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail provides the convenience of a single solution with full sample protection. This broad-spectrum inhibi...
Catalogus nummer: (J65358.LQ)
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   A 1x stock solution contains 500uM AEBSF.HCl, 150 nM aprotinin, 1 uM E-64, 0,5 mM EDTA and 1 uM leupeptin hemisulfate. Reconstitute each vial with 1 m...
UOM:  1 * 1 EA
Leverancier:  G-Biosciences
Omschrijving:   These inhibitors are potent fluoromethyl ketone (FMK) based, non toxic and membrane permeable. They are supplied as 1 mM ready-to-use solutions and ar...
Catalogus nummer: (786-207)
Leverancier:  G-Biosciences
Omschrijving:   Protease inhibitor set contains 12 ready to use individual protease inhibitors, each at a 100X concentration. Various concentrations and/or combinatio...
UOM:  1 * 1 EA
Catalogus nummer: (J65706.MA)
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   NF-kB Activation Inhibitor IV 1 * 10 mg
UOM:  1 * 10 mg
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 13
  1  2  Volgende
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN