VWR®, Deepwell platen, 96 wells, afgesneden hoeken
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
732-2892EA 58 EUR
732-2892 732-2891 VWRU10755-248 VWRU82007-292 VWRU82006-448
VWR®, Deepwell platen, 96 wells, afgesneden hoeken
Microplaten Deepwell-microplaten
Deze PP deepwell platen hebben twee afgesneden hoeken voor oriëntatie en zijn gelabeld op drie zijden met een alfanumeriek raster.
  • Glad binnenoppervlak zodat het hele monster gepipetteerd kan worden
  • Ontworpen voor automatisering
  • Kan afgedicht worden met een film of mat
  • Nummer op het alfanumerieke raster is afwisselend standaard- en vetgedrukt om eenvoudiger met de plaat te werken
  • Invriesbaar tot –80 °C, autoclaveerbaar bij 122 °C
  • Gecertificeerd endotoxine-, RNase-, DNase-, en ATP-vrij