VWR® OIML, Kalibratiegewichten E1 met kalibratiecertificaat
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
611-3639EA 304 EUR
611-3639 611-3650 611-3651 611-3640 611-3641 611-3652 611-3653 611-3642 611-3643 611-3654 611-3644 611-3655 611-3656 611-3645 611-3646 611-3657 611-3635 611-3636 611-3647 611-3637 611-3648 611-3638 611-3649
VWR® OIML, Kalibratiegewichten E1 met kalibratiecertificaat
Gewichten Kalibratiegewichten
Individuele E1 gewichten OIML klasse zijn bedoeld om traceerbaarheid te waarborgen tussen de nationale massanormen (met waarden afgeleid van het internationale prototype van de kilogram) en klasse E2 en lagere gewichten. Ze worden ook gebruikt met microbalansen. Antimagnetische gewichten uit kobaltlegering zijn beschikbaar van 1 tot 500 mg. De draadgewichten zijn verpakt in een kunststof doosje en eenvoudig hierin op te bergen. Antimagnetische, corrosiebestendige, zeer goed gepolijste knopgewichten uit roestvrij staal zijn beschikbaar van 1 tot 200 g. De gewichten zijn verpakt in een kunststof doosje en eenvoudig hierin op te bergen. Sets van gewichten zijn ook beschikbaar in ofwel kobaltlegering of roestvrij staal met een keuze uit een kunststof of houten opslagkoffertje.
  • Identificatienummer garandeert traceerbaarheid voor gewichten vanaf 1 g
  • Dankzij lasergravering wordt de leesbaarheid van de markeringen verbeterd
  • Geleverd met COFRAC-certificaat
Certificaten: Conform OILM R111 aanbevelingen.
Verpakking: Plastic cases have a vacuum sealed protective film to ensure that the case and calibration weight are protected during transportation.