Zoutzuur 2 mol/l (2 N) voor biofarmaceutische productie
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
85399.460EA 0 EUR
85399.460
Zoutzuur 2 mol/l (2 N) voor biofarmaceutische productie
Zoutzuur
Bestelinformatie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Dichtheid: 1,031 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Evaporation residue Max. 100 ppm
Free chlorine Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO₄) Max. 80 ppm
SO₃ (Sulfiet) Max. 10 ppm
SO₄ (Sulfaat) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 1.5 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxine Max. 0.25 EU/ml
Gefiltreerd bij 0,2 µm Confirmed
Titer 1.8 - 2.2 mol/l
Uitzicht Passes test
Vrije broom en chloor Passes test
Identification Passes test
Kleuring Max. 10 APHA