U heeft gezocht op: HTS-microplaten
83  results were found
SearchResultCount:"83"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Deze platen zijn vervaardigd van PP met hoge zuiverheid voor een efficiënte monstervoorbereiding en geschikt voor gebruik met magnetische deeltjesverw...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Manufactured from high quality crystal polystyrene. They are ideal for routine assays, mixing and storage.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, niet gecoat, niet-steriel, chromatografisch getest en gecertificeerd. Gemaakt van hars van hoge zuiverheid (ultra lage bleed) en volledig batchget...
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: Optically clear borosilicate glass bottom (light path 175±15 µm) and black PS frame.
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: PS, without lid. Ideal for high throughput screening applications, these plates are available as clear bottom variants (in clear PS) and black or whit...
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: Cycloolefin, black pigmented frame, 190 μm ultra-clear film bottom, tissue culture treated, sterile. SCREENSTAR microplates are specialised products f...
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: Uit PP, zonder deksel.
Leverancier: Enzo Life Sciences
Omschrijving: Screen-Wellâ„¢ REDOX library contains 84 compounds with defined prooxidant or antioxidant activity.
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity b...
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: These microplates combine a unique process technology with a proprietary resin for superior UV transparency.
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Microtiterplaat, Individually wrapped, Steriel, Aantal wells: 96, PS, V-bodem, helder
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: PS. Uitgezonderd de microplaten Small Volumeâ„¢ hebben alle 384-well-microplaten uit PS vierkante wells met afgeronde bodems, geschikt voor een flexibel...
Sale
Leverancier: Enzo Life Sciences
Omschrijving: The SCREEN-WELL® Nuclear Receptor Ligand Library contains 74 compounds with defined, putative and potential activity at nuclear receptors.
Leverancier: Enzo Life Sciences
Omschrijving: HTS-microplaat
Catalogus nummer: (734-1075)
Leverancier: Corning
Omschrijving: HTS-microplaat, T-celactivatie, antihumaan CD3, Corning® BioCoat®, Aantal wells: 96, PS, helder, met deksel
UOM: 1 * 5 ST
Catalogus nummer: (GREI792870-906)
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: Clear, 1536-well cycloolefin storage plates (with optimised geometry for low evaporation) for acoustic liquid handling.
UOM: 1 * 60 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 83
no targeter for Bottom