Loepbril, MaxDetail
Leverancier: Eschenbach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MaxDetail
630-1322EA 127 EUR
630-1322
Loepbril, MaxDetail
Vergrootglazen en loepen
Dankzij MaxDetail hebt u beide handen vrij voor het uitvoeren van gedetailleerde werkzaamheden. Dankzij de afstelbare armen bent u verzekerd van een uitstekende pasvorm.
  • Groot gezichtsveld
  • Modern en licht ontwerp
  • Individuele focusafstelling
  • Voordelige oplossing
  • Comfortabele werkafstand: 400 mm