U heeft gezocht op: Elektroden
350  results were found
SearchResultCount:"350"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: pH-elektroden met BNC-connector en kabel.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: pH-elektroden met 1 m vaste kabel of S7-connector.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Met vaste kabel van 1 m.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gecombineerde elektroden bieden snelle, nauwkeurige en stabiele pH-metingen, ideaal voor kwaliteitscontrole-, onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Laboratory and field electrodes for general applications. Supplied with a fixed cable or plug head, VWR® electrodes can be connected to most pH meters...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gecombineerde pH-elektroden met vaste kabel van 1 m.
Catalogus nummer: (662-1381)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze platte oppervlakte-elektrode is een gecombineerde pH-/referentie-elektrode met een dubbel referentiediafragma. De elektrode bevat zowel een pH-ce...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (664-0182)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze IDP (Intelligent Digital Probe) sensor voor opgeloste zuurstof/temperatuur kan worden gebruikt met de pHenomenal® MD 8000 H en MD 8000 L multipar...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Elektrode, geleidbaarheid, VWR®
Catalogus nummer: (663-0356)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze IDP (Intelligent Digital Probe) geleidbaarheids-/temperatuurcel kan worden gebruikt met de pHenomenal® MD 8000 H en MD 8000 L multiparametermeter...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze IDP (Intelligent Digital Probe) pH-/temperatuurelektroden kunnen worden gebruikt met de pHenomenal® MD 8000 H en MD 8000 L multiparametermeters.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR®, RD 223 (redox), Glas, Ø×l: 12×120 mm, BNC, 1 m kabel
Catalogus nummer: (662-1796)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Elektrode, pH, VWR®, Referentie-elektrode met dubbel diafragma, 1 m kabel, Glas, Elektroliet: 3,5 mol/l KCl, Ø×l: 12×150 mm, 3 mm pin, Voor: Water, creams, beverage, TRIS buffer
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Elektrode, opgeloste zuurstof, VWR®, 1 m kabel
Catalogus nummer: (663-0147)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Elektrode, geleidbaarheid, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 ÂµS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epoxy, Ø×l: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8-pins, 1,5 m kabel
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 350
no targeter for Bottom