Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Andere elektroden
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/13/18989613.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  SI Analytics
Omschrijving:   These combination electrodes with plug head and connection cable are the ideal choice for titrations.
Leverancier:  WTW
Omschrijving:   Deze digitale dieptesondes met ingebouwde barometerdruk en temperatuurcompensatie combineren opgeloste zuurstof, pH of ORP en conductiviteitsmetingen ...
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   Direct-methanol fuel cells (DMFC) cathodes find application in direct methanol fuel cell, which is used for powering large vehicles, smaller vehicles ...
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   Hydrogen screener membrane electrode assembly (MEA-5 layer), active area 25 cm², plus membrane border.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (ORIO9780SC)
Leverancier:  Thermo Orion
Omschrijving:   These electrodes are a combination of a silver billet-indicating electrode along with a silver billet half-cell. Ideal for obtaining an accurate deter...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  WTW
Omschrijving:   VisoTurb® 900-P is een IR-turbiditeitssensor voor toepassingen waar de turbiditeit onmiddellijk gemeten kan worden in het monster. Het toepassingsgebi...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (661-1002)
Leverancier:  METTLER / TOLEDO
Omschrijving:   Elektrode, overig, Dubbelpins platina elektrode, DM143-SC, pH: -, 0...+80 °C, Diafragma: -, Ø×l: 12×144,5 mm, S7-schroefdop, afneembare kabel
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) screener membrane electrode assembly (MEA-5 layer), active area 100 cm², plus membrane
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 18
  1  2  3  Volgende