VWR® Standard 1000 orbitale schudder
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
444-2902EA 871 EUR
444-2902 VWRU89032-090 444-2900 444-2901
VWR® Standard 1000 orbitale schudder
Schudapparaten Schudapparaten met cirkelbeweging
Schudapparaat voor algemeen gebruik met microprocessorbesturing, ideaal voor basismengtoepassingen, blottingtechnieken, kleuring en ontkleuring. Variabele snelheidsregeling zorgt voor een consistente, uniforme schudactie. De snelheid is instelbaar via een knop met 1 tot 10 draaiinstellingen en de ramping-functie verhoogt de snelheid langzaam tot het instelpunt voor extra veiligheid.
  • Geschikt voor continu gebruik
  • Toepasbaar bij 0 tot 40 °C (maximaal 80% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend), in een broedmachine, CO₂-incubator of koelruimte
Leveringsinformatie: Geleverd met antislip rubberen mat.