VWR® Advanced 5000 orbitale schudder
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
444-2917EA 2870 EUR
444-2917 444-2915 444-2916 VWRU89032-106
VWR® Advanced 5000 orbitale schudder
Schudapparaten Schudapparaten met cirkelbeweging
Digitale schudder met microprocessorbesturing die ideaal is voor mengtoepassingen met zware ladingen, bijv. celculturen, oplosbaarheidsstudies en extractieprocedures. Variabele snelheidsregeling zorgt voor een consistente, uniforme schudactie. Het Accu-drive schudsysteem levert uitzonderlijke snelheidsregeling, nauwkeurigheid, veiligheid en duurzaamheid, het systeem bewaakt continu de schudsnelheid en handhaaft het instelpunt, zelfs bij wisselende belastingen.
  • Twee onafhankelijke LED-displays tonen snelheid en tijd
  • Geïntegreerde timer, 1 s tot 160 uur, toont verstreken tijd of telt af, automatische uitschakeling en akoestisch alarm wanneer het programma voltooid is
  • Toepasbaar bij −10 tot +60 °C (max. 80% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend), in een incubator, CO₂-incubator of koelruimte
  • Vijf jaar garantie op motor en aandrijfmechanisme
De weergegeven snelheid is nauwkeurig tot op 1% van de ingestelde snelheid (wanneer de snelheid hoger is dan 100 min⁻¹). De ramping-functie verhoogt de snelheid langzaam tot het instelpunt voor extra veiligheid. De ingebouwde belastingssensor kan een onevenwichtige toestand detecteren en zal de min⁻¹ automatisch verlagen tot een veilige snelheid om morsen te voorkomen en monsters te beschermen. Met de snelheidskalibratiemodus kan de gebruiker de snelheidsweergave opnieuw kalibreren en de RS232-seriële poort biedt tweewegcommunicatie voor datalogging en unitbesturing.
Leveringsinformatie: Geleverd met antislip rubberen mat maar zonder hulpstukken. U kunt het toebehoren afzonderlijk bestellen. Zie item 'Accessoires voor VWR® Standard en Advanced series orbital shakers' voor meer informatie over andere platforms en accessoires.