VWR®, Maatbekers, laag model
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
213-0305EA 350 EUR
213-0305 213-0304 213-0291 213-0290 213-0295 213-0294 213-0293 213-0292 213-0299 213-0298 213-0297 213-0296 213-0279 213-0278 213-0280 213-0284 213-0283 213-0282 213-0281 213-0288 213-0287 213-0286 213-0285 213-0303 213-0302 213-0301 213-0289 213-0300
VWR®, Maatbekers, laag model
Bekers
18/8 roestvrij staal.
  • Robuust en duurzaam
  • Excellente hittebestendigheid
  • Glad oppervlak voor snelle en eenvoudige reiniging
Een compleet assortiment metalen maatbekers voor een groot aantal laboratoriumtoepassingen. Voor gebruik met corrosieve materialen. Verkrijgbaar met rand of tuit en met of zonder handvat.