Kwalitatief filterpapier, standaard klassen, klasse 3, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Whatman™
512-1023EA 445 EUR
512-1023 512-1017 512-0465 512-1019 512-0383 512-1021 512-1022 512-1016 512-1020 512-1018 512-0464
Kwalitatief filterpapier, standaard klassen, klasse 3, Whatman™
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Een standaard klasse cellulose filter wordt gebruikt bij kwalitatieve analytische technieken voor bepaling en identificatie van materialen. Dubbel zo dik als Klasse 1. De extra dikte geeft een hogere natsterkte en zorgt ervoor dat deze klasse zeer geschikt is voor gebruik in Büchner-trechters. Het hoge absorptievermogen is bijzonder waardevol wanneer het papier gebruikt wordt als een monsterdrager.
  • Thickness of 6 µm
Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Double the thickness of Grade 1 with still finer particle retention and excellent loading capacity; more precipitate can be held without clogging. The extra thickness gives increased wet strength and makes this grade highly suitable for use in Büchner funnels.
The high absorbency is particularly valuable when the paper is used as a sample carrier. This filter is also available in the FilterCup. This is a convenient, disposable 70 mm filter funnel with a 250 ml capacity molded from polypropylene with an integral, heat bonded filter (catalog number 1600-003).