Erlenmeyers met genormaliseerd slijpstuk
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201-1340EA 19 EUR
VWRI201-1340
Erlenmeyers met genormaliseerd slijpstuk
Borosilicaatglas, klasse 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurverandering door de minimale thermische uitzetting
Het budgetvriendelijke alternatief voor een breed gamma aan laboratoriumtoepassingen. Met schaalverdeling en schrijfveld.
Certificaten: DIN 12387