Celcultuurkolven, onbehandeld of behandeld, steriel
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
734-2309EA 274 EUR
734-2309 734-2804 734-2786 734-2787 734-2600 734-2601 734-2788 734-2789 734-2783 734-2784 734-2785 734-3252 734-3253 734-2809 734-2805 734-2806 734-2807 734-2808 734-2812 734-2813 734-2313 734-2314 734-2810 734-2315 734-2316 734-2811 734-3266 734-2310 734-2311 734-2312 734-2790 734-2791 734-2792 734-3265
Celcultuurkolven, onbehandeld of behandeld, steriel
Kolven Celcultuurflessen
Cel- en weefselcultuurkolven zijn perfect voor celgroei.
  • Beschikbaar met 5 verschillende groeigebieden
  • Het kolfoppervlak is plat en heeft geen onregelmatigheden om het bruikbare groeigebied te maximaliseren
  • 2 verschillende soorten doppen kunnen gebruikt worden in zowel open als gesloten systemen
  • Het innovatieve ontwerp met gehoekte hals geeft eenvoudig toegang aan pipetten en celschrapers
  • De driehoekige vorm aan de bovenkant en de brede basis zorgen voor stabiliteit
  • Eenvoudig te stapelen
  • Mat gebied aan de hals om eenvoudig te markeren/schrijven
  • Gegraveerde schaalverdelingen aan meerdere zijden
  • 100% gecontroleerd op integriteit
  • Gesteriliseerd met gammastraling
  • DNase-, RNase- en pyrogeenvrij
Onbehandeld: Cel- en weefselcultuurkolven zijn ideaal voor toepassingen waarbij celhechting niet nodig is.
Verbeterde celhechting: Dit zeer hydrofiel oppervlak biedt een aanzienlijk voordeel ten opzichte van een traditioneel celcultuuroppervlak. Oppervlaktebehandeling kan de celverspreiding en -hechting verbeteren en is geschikt voor cellen die slecht kunnen hechten door celfenotype, stressvolle cultuuromstandigheden of voor cellen die normaal gezien extra biologische coatings voor hechting nodig hebben.
Certificaten: ISO 13485:2003 en ISO 9001:2008 gecertificeerd.