Peristaltische pompen PP 3300 en PP 3400
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
181-4005EA 1240 EUR
VWRI181-4005 VWRI181-4006
Peristaltische pompen PP 3300 en PP 3400
De peristaltische pompen PP 3300 en PP 3400 van VWR zijn ideaal voor pompen met slangen voor algemeen gebruik, ze bieden een hoge reproduceerbaarheid, nauwkeurige dosering en zorgeloze prestaties bij life science, industriële en procestoepassingen. Door het grote debietbereik van deze apparaten zijn ze ideaal voor opschaling van proefprojecten in laboratoria.
  • Door de nieuwe verwisselbare pompkop kunnen slangen snel vervangen worden
  • Toetsenbord met intuïtieve besturing
  • Stop en start op het voorpaneel
  • Eenvoudig het debiet verhogen/verlagen met het membraantoetsenbord
  • Gebruik van verschillende slanggroottes voor een groter debietbereik
  • Plaatsbesparend, laag profiel, stapelbaar ontwerp
  • De veiligheidsschakelaar schakelt het apparaat uit bij vervanging van de slang
  • Besturing op afstand mogelijk - ideaal voor geautomatiseerde procestoepassingen
Deze apparaten zijn een betrouwbaar alternatief voor doseerpompen met zuiger, tandwielpompen en kleine circulatiepompen die bij laboratoriumtoepassingen voor life science gebruikt worden. Deze stapelbare pompen met variabel toerental zijn zelfaanzuigend, kunnen drooglopen en bevatten geen kleppen of sluitingen waardoor er geen vervanging nodig is. De vloeistof raakt alleen de slangen aan waardoor er contaminatievrij gepompt kan worden in toepassingen met hoge zuiverheid.
Robuuste motor en aandrijving voor langdurige werking met weinig onderhoud. Kan een tegendruk aan tot 60 PSIG voor langere filtercyclussen. Nauwkeurige, betrouwbare besturing van debiet en dosering - digitale weergave van rpm voor nauwkeurige besturing. De omkeerbare pomprichting zorgt ervoor dat de slangen leeggezogen kunnen worden voor gebruik.
Certificaten: EN 61010-1 (EU richtlijn voor laagspanning) en EN 61326 (EU EMC richtlijn)