Meerkanaals peristaltische pompen, PP 4000 serie
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
181-4011EA 2830 EUR
VWRI181-4011 VWRI181-4014 VWRI181-4012 VWRI181-4013
Meerkanaals peristaltische pompen, PP 4000 serie
De PP 4000 serie peristaltische pompen bieden de mogelijkheid tot nauwkeurig pompen met meerdere kanalen door de debietregeling en een breed debietbereik, om efficiënt de meeste pomptoepassingen uit te voeren waaronder bioassays, elektroforese, chromatografie en pH-regeling.
  • Door de cassettes kunnen de slangen snel worden vervangen en wordt het apparaat geoptimaliseerd in vergelijking met andere meerkanaals ontwerpen
  • De robuuste motor en besturing zorgen voor een betrouwbare werking op lange termijn
  • Contaminatievrij pompen - de vloeistof raakt alleen het slangmateriaal aan
  • Programmeerbaar in zeven talen - eenvoudig in te stellen over bijna heel de wereld
  • Drie werkingsmodi - volume, volume in tijd en programmeerbare doseercyclus
  • Minder pulsaties en een hogere nauwkeurigheid bij lage volumes en lage debieten
  • Hoge reproduceerbaarheid op alle kanalen
  • De cassettes bieden gedefinieerde en reproduceerbare spanningen
De PP 4000 pompen zijn uitgerust met een afstandsbediening voor toerental, pomprichting en start/stop/leegzuigen en zijn beschikbaar met een breed gamma aan verwisselbare meerkanaals pompkoppen, aandrijvingen en slangen. Er kunnen tot 12 kanalen gelijktijdig gebruikt worden. Een geconfigureerd FH100M pompsysteem bestaat uit een pompkop, aandrijving en een volledige set cassettes.
Nauwkeurig gedoseerde parallelle debieten mogelijk met moeilijke of niet-mengbare vloeistoffen. Digitale weergave van pompsnelheid of percentage van maximumsnelheid of aantal doseercycli. De instelbare spanning op de slangen zorgt voor goede prestaties met betrekking tot debiet en druk en voor een optimale levensduur van de slangen. Alternatief zonder kleppen voor membraan- en zuigerpompen.
Certificaten: EN 61010-1 (EU richtlijn voor laagspanning) en EN 61326 (EU EMC richtlijn)