Kwalitatief filterpapier, natgesterkte klassen, klasse 91, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Whatman™
512-0614EA 1120 EUR
512-0614 512-0648 512-0388 512-0389 512-0386 512-0387 516-0604 512-0612 512-0613
Kwalitatief filterpapier, natgesterkte klassen, klasse 91, Whatman™
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Een gecrêpte cellulose filter voor algemeen gebruik, voor minder kritische routineanalyse. Vaak gebruikt om sucrose in rietsuiker te testen en in farmaceutische laboratoria voor routinefiltratie.
Dit uiterst stevig filterpapier heeft een hoge natsterkte dankzij de toevoeging van een kleine hoeveelheid chemisch stabiele hars. Normale kwalitatieve toepassingen zullen niet zorgen voor aanzienlijke onzuiverheden in het filtraat. De harsen bevatten echter wel stikstof, deze klassen zouden dus niet gebruikt mogen worden bij Kjeldahl-bepalingen, enz.