Kwalitatief filterpapier, asvrije klassen, klasse 42, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Whatman™
512-0328EA 43.7 EUR
512-0328 512-0627 512-0330 516-4301 512-0593 512-0324 512-0326 WHAT1442-971 512-0654 512-0325 512-0327 512-0655 512-0329 512-0009
Kwalitatief filterpapier, asvrije klassen, klasse 42, Whatman™
Filters Filterpapier Kwantitatief filterpapier
Dit filterpapier gemaakt van hoogwaardige katoenlinters heeft de fijnste retentie van alle asvrije filterpapierklassen. Klasse 42 is ontworpen voor gravimetrische analyse en monstervoorbereiding voor instrumentele analyse.
  • Vaak gebruikt als een calciumcarbonaat filter
  • Alfacellulosegehalte ≥98%
Dit filterpapier is ontworpen voor retentie van extreem kleine deeltjes. Andere typische neerslag voor gravimetrische analyse is bariumsulfaat en metastanninezuur voor gebruik in glazuren, coatings en pigmenten. Door de hoge zuiverheid van deze filters zijn ze ook geschikt voor processen die verassing vereisen.