Kwalitatief filterpapier, geharde asvrije klassen, klasse 540, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Whatman™
512-0354EA 41.7 EUR
512-0354 512-0632 512-0631 512-0630 512-0353 512-0355 512-0356 512-0633 512-0629 512-0357 512-0425
Kwalitatief filterpapier, geharde asvrije klassen, klasse 540, Whatman™
Filters Filterpapier Kwantitatief filterpapier
Dit filterpapier gemaakt van hoogwaardige katoenlinters is zeer geschikt voor kwantitatieve of gravimetrische analyse van sterk zure of alkalische monsters.
  • Met zuur behandeld voor een hoge natsterkte
  • Hoge chemische bestendigheid tegen zure en alkalische suspensies
  • Alfacellulosegehalte ≥98%
Dit filterpapier wordt vaak gebruikt als gravimetrische filter tijdens analyse van metalen in zure of alkalische oplossingen en bij de opvang van hydroxiden. Het met zuur behandeld oppervlak voorkomt scheuren tijdens filtratie en zorgt ervoor dat de gebruiker de neerslag van het papier kan schrapen.
Cytiva's hardened, ashless Grade 540 lab filter paper is frequently used as a gravimetric filter during analysis of metals in acidic or alkaline solutions and in the collection of hydroxides. The acid-treated surface prevents tearing during filtration and allows the user to scrape precipitates from the paper.