UV/Vis-spectrofotometer, UV-1600PC
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
634-6001EA 2840 EUR
VWRU10037-436 634-6001
UV/Vis-spectrofotometer, UV-1600PC
Spectrofotometers en spectrometers UV/Vis spectrofotometers
De UV-1600PC is een UV-spectrofotometer voor routine vereisten voor dagelijkse kwaliteitscontrole, in procescontrole en onderwijslaboratoria.
  • Kan tot 200 resultaten en 200 standaardcurves bewaren
  • Download gegevens naar PC via USB-interface
  • Optioneel toebehoren inclusief een automatische cuvetverwisselaar met acht posities
De toepassingssoftware biedt alle belangrijke methodes voor routinemetingen.
Leveringsinformatie: Geleverd met vier optisch glazen cuvetten, twee kwartscuvetten, cuvethouder met vier posities, voedingskabel met UK- en EU-stekker, stofhoes, toepassingssoftware voor PC-besturing.