Draagbare refractometers, OPTi
Leverancier: Bellingham + Stanley
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BELL38-48EA 433 EUR
BELL38-48 BELL38-49 BELL38-75
Draagbare refractometers, OPTi
Quality instruments for breweries.
  • Ondiepe prismavormige schaal van roestvrij staal 316
  • Nulkalibratie met gedistilleerd water
  • Automatische temperatuurcompensatie (ATC)
Hoogwaardige instrumenten voor een groot aantal toepassingen.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met 2×batterijen, meertalige handleidingenset, kalibratiecertificaat en beschermende draagkoffer.