VWR® Traceable® digitale thermo-hygrometer in penstijl
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Traceable®
620-1586EA 110 EUR
VWRU35519-049 620-1586
VWR® Traceable® digitale thermo-hygrometer in penstijl
Hygrometers Digitale thermo-hygrometers
Deze thermo-/hygrometer geeft continu zowel de relatieve vochtigheid als de temperatuur weer.
  • Snel dual-recall-geheugen
  • Snelle reactie (minder dan 6 seconden)
  • Handige pocketclip voor gemakkelijk dragen
Certificaten: Conform ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Geleverd met een Traceable®-kalibratiecertificaat met individueel serienummer dat de traceerbaarheid naar NIST aangeeft en een 1,5 volt batterij.