VWR® CSSXSS, cryogene opslagvaten
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
478-0285EA 1400 EUR
478-0285 478-0283
VWR® CSSXSS, cryogene opslagvaten
Dewars en cryogene vaten
Tanks uit de CSS-serie bieden opslag voor toepassingen met kleine tot middelgrote capaciteit. De XSS-serie biedt vergelijkbare voordelen en uitgebreide opslagcapaciteit. De tanks zijn vervaardigd uit een aluminiumlegering met een hals van glasvezel/epoxy. Hoogvacuüm, meerlaagse superisolatie beperkt de verdamping van stikstof.
  • Extreem lage verdamping van vloeibare stikstof
  • Deksel is afsluitbaar met hangslot (niet inbegrepen)
  • Vaartuigen zijn voorzien van roestvrijstalen jerrycans met haak, zodat ze gemakkelijk uit het vat kunnen worden gehaald
De monsters worden in roestvrijstalen bussen rechtstreeks in de vloeibare stikstof in het vat geplaatst.
In de bussen van 270 mm hoog kunnen twee bekers of wandelstokken met 6 injectieflacons van 1,8 ml worden geplaatst.
In de bussen van 110 mm hoog is plaats voor één beker of stokken van halve hoogte met 3 flacons van 1,8 ml.
Certificaten: CE - Medical