VWR®, vloeibare stikstofdewars voor opslag en transport, LD-serie
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
478-0292EA 1730 EUR
478-0292 478-0291 478-0293
VWR®, vloeibare stikstofdewars voor opslag en transport, LD-serie
Dewars en cryogene vaten
Aluminium dewars uit de LD-serie zijn speciaal ontworpen voor opslag en transport (niet op de openbare weg) van vloeibare stikstof en zijn ideaal voor de meeste diverse laboratorium- en industriële toepassingen.
  • Lichtgewicht, betrouwbaar en robuust
  • Zeer gemakkelijk te hanteren
De grotere units (LD-25, LD-35 en LD-50) zijn voorzien van een NW50 Pneurop-flens voor montage van een drukkop voor LN₂-opname.