Cryogene vaten voor opslag van stalen onder gasfase, DS-serie
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
478-0305EA 0 EUR
VWRI478-0305 VWRI478-0317 VWRI478-0318 VWRI478-0319
Cryogene vaten voor opslag van stalen onder gasfase, DS-serie
Deze cryogene vaten worden gebruikt voor het veilig transporteren van monsters op cryogene temperatuur.
Een hydrofoob absorberend materiaal is aan de binnenkant van het vat bevestigd. Na volledige verzadiging van het materiaal met vloeibare stikstof, zijn de vaten gereed voor het transporteren van monsters op cryogene temperaturen, zonder het risico van morsen van vloeibare stikstof als de container wordt gekanteld.
Het model DS-24 kan worden voorzien van verwijderbare absorptiepatronen om de bewaarduur te verbeteren.
* DS-24 wordt geleverd zonder container, rek of patroon (moeten afzonderlijk worden besteld). Neem voor informatie over de reeks contact op met het plaatselijke VWR-verkoopkantoor.
Certificaten: Certificering: CE - Medical.
De containers zijn niet conform de International Air Transport Regulations (IATA) voor transport van besmettelijk materiaal.