Magnetische roerder met verwarmingsplaat, RCT basic IKAMAG® safety control
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IKAMAG®
442-0603EA 932 EUR
442-0603 442-1017 442-1018 IKAA3810001 442-1013 442-1014 442-1015 442-1016 442-2374 442-0681 442-1089
Magnetische roerder met verwarmingsplaat, RCT basic IKAMAG® safety control
Magnetische roerder met verwarmingsplaat, met gepolijste aluminiumplaat, geschikt voor gebruik zonder toezicht. De eenheid is geüpdate en heeft nu een krachtigere motor voor een hoger toerentalbereik, geïntegreerde temperatuurregeling voor snellere opwarming van het medium en grotere magnetische aantrekkingskracht. De roerder met verwarmingsplaat beschikt over een digitale weergave van foutcodes en waarschuwingslampje voor hoge temperatuur. De eenheden zijn voorzien van uitstekende veiligheidsfuncties en verbeterde verwarmingsregeling en zijn ideaal voor gebruik in combinatie met optionele contactthermometers, bijvoorbeeld ETS-D5, voor nauwkeurige temperatuurregeling.
  • Instelbaar veiligheidscircuit voor de temperatuur van de verwarmingsplaat (50 tot 360 °C)
  • Het digitale LED-display toont de exacte temperatuur- en toerentalinstelling, ook wanneer de eenheid is uitgeschakeld
  • Instelling voor veiligheidstemperatuurlimiet kunnen digitaal worden weergegeven
  • Kan worden gebruikt bij 5 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid), in een incubator of koelruimte
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 42
Leveringsinformatie: Wordt geleverd inclusief PT1000 temperatuursensor en beschermkap. Er is allerlei toebehoren verkrijgbaar, dat u afzonderlijk kunt bestellen.