U heeft gezocht op: Multiparameter elektroden
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (665-0100)
Leverancier: WTW
Omschrijving: Een dunne en handige sensor voor de gelijktijdige meting van geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en temperatuur. Voor alle wateranalysetoepassinge...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HACHLZW5048970002)
Leverancier: Hach
Omschrijving: Multisensor for pH, ORP, conductivity and temperature. For use with sensION+ MM150 multi-parameter meter.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HACHLZW5045970002)
Leverancier: Hach
Omschrijving: sensION+ 5045 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, ORP and temperature. Dedicated for use with Hach sensION+ MM110 port...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HACHLZW5059970002)
Leverancier: Hach
Omschrijving: sensION+ 5059 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, conductivity and temperature. It has a plastic body, non-refillable ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Endress+Hauser
Omschrijving: The CYM17 Memosens-analog converter enables easy use of digital Memosens sensors in your fermentation applications in the laboratory without changing ...
New Product
Leverancier: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Omschrijving: Elektrode, multiparameter
Catalogus nummer: (EUTE01X001530)
Leverancier: EUTECH
Omschrijving: Elektrode, multiparameter
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (EUTEECCOMBI03M)
Leverancier: EUTECH
Omschrijving: Combined pH electrode and 2-pin stainless steel conductivity electrode with 15 cm ABS guard. For use with CyberScan PC 10.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Cole-Parmer
Omschrijving: Elektrode, multiparameter
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom