Antibiotica testschijfjes, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings:
Avg. Ratings: 4.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 4.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 0 No: 0 
Distributeur de dispositifs médicaux / Directeur commercial / Cotonou
Yes, I recommend
Je voudrais vous demander la procédures pour acquérir les disques pour antibiogrammes. Je suis le directeur commercial d'une entreprise de distribution des équipements médicaux, produits chimiques et réactifs de laboratoire ainsi que des consommables médicaux. J'ai des clients qui désirent acquérir des disques pour antibiogrammes.
Whatman™
710-0635EA 222 EUR
710-0635 710-0606 710-0636
Antibiotica testschijfjes, Whatman™
Testsystemen voor microbiologie Antibioticatesten
The antibiogram allows rational and selective chemotherapy. The test discs can be coated with chemotherapeutic agents, placed on the innoculated nutrient agar and incubated. The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.