VWR®, Luchtventiel
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
590-0035EA 21.6 EUR
590-0035
VWR®, Luchtventiel
Ventielen Luchtregelventielen
Dit luchtventiel combineert ventiel- en filterfuncties. Ventilatie gebeurt tijdens de extractie, gevaarlijke dampen van solventen worden geblokkeerd en tegelijkertijd absorbeert het ventielmembraan stof en verontreinigende deeltjes uit de binnenkomende lucht. Het past ook op uw bestaande veiligheidsdoppen van VWR® collection.
Het luchtventiel moet om de zes maanden vervangen worden om een optimale werking te garanderen.