Chemisch bestendig cape capuchon, AlphaTec® 2500, model 507
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AlphaTec®
ANSEWH25B-00507-00EA 0 EUR
ANSEWH25B-00507-00
Chemisch bestendig cape capuchon, AlphaTec® 2500, model 507
Wegwerpkleding
Deze capuchons zijn gemaakt van een duurzaam microporeus PP-laminaat met een non-woven binnenlaag. De stof zorgt voor een uitstekende barrière tegen chemische nevels en besmettelijke agentia.
  • Balaclava-stijl: Bedekt gedeelte van de schouders
  • Klittenbandsluiting aan de voorkant
  • Gebonden naden
  • Pluisarm: Verlaagd risico op contaminatie in kritische gebieden
Typische toepassingen zijn onder meer: Met virus besmette gebieden (inclusief aviaire influenza), biologische bescherming, medische hulp bij noodgevallen, medisch onderzoek, chemische en farmaceutische industrie, lagedruk industriële toepassingen, reiniging, industrieel verfspuiten, nucleaire industrie.