Bioguard
Leverancier: Biowest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
D1010-1000EA 145 EUR
D1010-1000 D1020-100
Bioguard
Reinigingsmiddelen Desinfectiemiddelen
Bioguard wordt gebruikt om oppervlakken van laboratoriumapparatuur en CO₂-incubatoren te desinfecteren. Bioguard voorkomt besmetting met en groei van schimmels, bacteriën en andere sporten, mycoplasma en virussen waaronder HIV en Hepatitis B.
  • Niet giftig en Bioguard-S om alle gangbare werkoppervlakken veilig te houden
  • Bioguard-A voor het desinfecteren van waterbakken van alle gangbare broedmachines