Precisiebalansen, LG-serie
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-3475EA 1010 EUR
VWRI611-3475
Precisiebalansen, LG-serie
De LG-serie precisiebalansen hebben een database en veel ingebouwde geavanceerde functies die ideaal zijn voor gebruik in laboratoria, in onderzoeksafdelingen, bij formuleringstoepassingen en toepassingen met kwaliteitscontrole.
  • Weegcel weegsysteem met hoge resolutie
  • Groot grafisch scherm voor efficiënte en eenvoudige bediening
  • GLP/ISO-conforme gegevens van gewichtswaarden met gebruikers-ID, datum, tijd en serienummer
  • Rond glazen windscherm en beschermende kunststof hoes
  • Weging onder de balans met haak is mogelijk voor modellen met externe kalibratie
De gebruiker heeft de keuze tussen drie opties voor modellen met interne kalibratie (aangeduid met “i” aan het einde van de modelnaam):
Balans zal kalibreren met het interne gewicht door op de CAL knop te drukken
Balans zal automatisch opnieuw kalibreren wanneer de omgevingstemperatuur verandert en/of nadat een bepaalde tijd is verstreken (Incal+)
De gebruiker kan ervoor kiezen om de balans te kalibreren met een extern gewicht
Certificaten: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Leveringsinformatie: Supplied with plastic in use protective cover.
Opgelet: Modellen met een groot grafisch scherm worden aangeduid met de letter G in de modelnaam. De letter i duidt interne kalibratie aan.