Centrifugefles, biofles, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nalgene®
525-2317EA 579 EUR
525-2317 525-0987
Centrifugefles, biofles, Nalgene®
Flessen Centrifugeerflessen
PPCO met witte PP-schroefdop en siliconenafdichting.
  • Ergonomisch ontwerp voor eenvoudig laden, terugwinnen en opslaan van monsters. Door de gladde binnenwand is er minder kans op beschadiging van delicate cellen
  • PPCO biedt een uitstekende chemische weerstand
  • Voor deze niet-steriele fles is de maximale levensduur 50 cycli
  • Aanbevolen bedrijfstemperatuur is van 4 tot 22 °C; opslag tot 0 °C
  • Voldoet aan USP VI, niet-cytotoxisch en niet-hemolytisch
Ontworpen voor de verwerking van een oogst van 12 l in één run bij gebruik in een Thermo Scientific Sorvall® RC12BP centrifuge en een H-12000 Swing Bucket Rotor. Vervangt de Sorvall Bio Bottle (art.nr. 77061). Deze flessen zijn ideaal voor bacteriële, gist- en weefselisolaties. Grove scheiding van grote volumes tot 12 l kunnen worden gecentrifugeerd tot 7333 ×g. Fles met schaalverdeling en brede hals vereenvoudigt overhevelen, hersuspenderen en het verwijderen van pellets.
  • Ergonomisch ontwerp voor eenvoudig laden, terugwinnen en opslaan van monsters. Door de gladde binnenwand is er minder kans op beschadiging van delicate cellen
  • PPCO biedt een uitstekende chemische weerstand
  • Voor deze niet-steriele fles is de maximale levensduur 50 cycli
  • Aanbevolen bedrijfstemperatuur is van 4 tot 22 °C; opslag tot 0 °C
  • Voldoet aan USP VI, niet-cytotoxisch en niet-hemolytisch
Ontworpen voor de verwerking van een oogst van 12 L in één run bij gebruik in een Thermo Scientific Sorvall® RC12BP-centrifuge en een H-12000 swing-out rotor. Vervangt de Sorvall Biofles (art.nr. 77061). Deze flessen zijn ideaal voor bacteriële, gist- en weefselisolaties. Grove scheiding van grote volumes tot 12 L kunnen worden gecentrifugeerd tot 7333×g. Fles met schaalverdeling en brede hals vereenvoudigt overhevelen, hersuspenderen en het verwijderen van pellets.