96-well microplates, generic bar coded, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CORN3897BCEA 429.09 EUR
CORN3897BC
96-well microplates, generic bar coded, Corning®
Microplaten HTS-microplaten
A line of generic bar coded 96-well plates to better meet the demands of high throughput screening.
  • Labels aangebracht op alle 4 zijden van de microplaat om de bruikbaarheid te garanderen, ongeacht de positie van de scanner
  • Elke microplaat is speciaal behandeld om de impact van de opbouw van statische lading te verminderen
  • Code 128 barcodeformaat verzekert compatibiliteit met de meeste barcodescanners en -softwaresystemen
  • Geen duplicaten van volgnummer
  • Herhaalbare ANSI klasse B of beter
  • Uitzonderlijke printkwaliteit en resolutie